Documentos
SAB5700029
Sigma-Aldrich
Anti-MLST8 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GBL, GbetaL, LST8, MLST8, POP3, WAT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
23
28
35
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
2.91 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLST8(64223)
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-326 of human MLST8 (NP_001186103.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1