Documentos Principais
SAB5700026
Sigma-Aldrich
Anti-NCOA2 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GRIP1, KAT13C, NCOA2, NCoA-2, SRC2, TIF2, bHLHe75
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
159
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.65 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOA2(10499)
Descrição geral
The protein encoded by this gene functions as a transcriptional coactivator for nuclear hormone receptors, including steroid, thyroid, retinoid, and vitamin D receptors. The encoded protein acts as an intermediary factor for the ligand-dependent activity of these nuclear receptors, which regulate their target genes upon binding of cognate response elements. This gene has been found to be involved in translocations that result in fusions with other genes in various cancers, including the lysine acetyltransferase 6A (KAT6A) gene in acute myeloid leukemia, the ETS variant 6 (ETV6) gene in acute lymphoblastic leukemia, and the hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 (HEY1) gene in mesenchymal chondrosarcoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-820 of human NCOA2 (NP_006531.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)