Documentos Principais
SAB5600209
Anti-GAPDH-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM114, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Aging-associated gene 9 protein, Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM114, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
técnica(s)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
Especificidade
This antibody reacts to GAPDH.
Imunogênio
A peptide corresponding to the C-terminus of GAPDH
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)