SAB5600139
Anti-CK-14 (Cytokeratin-14) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM328, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM328, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Krt14(16664)
rat ... Krt14(287701)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2