Documentos Principais
SAB5600035
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H2B (Lys20) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM235, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
H2BK20ac, Histone H2B (acetyl K20)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.663,00
R$ 3.663,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.663,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.663,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM235, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.2- 1  μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 1- 2  μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys20)
Informações sobre genes
human ... H2BC1(255626)
Categorias relacionadas
Especificidade
This antibody reacts to Histone H2B acetylated at Lysine 20 (K20ac). No cross reactivity with non-modified Lysine 20 or other acetylated Lysines in histone H2B.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to Acetyl-Histone H2B (Lys20)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)