Documentos
SAB56000296
Sigma-Aldrich
TOP2A (Topoisomerase IIα) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM394, affinity purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
DNA topoisomerase 2-alpha, DNA topoisomerase II, alpha isozyme
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM394, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Especificidade
This antibody reacts to TOP2A
Imunogênio
A peptide corresponding to the C-terminus of human TOP2A
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2