Documentos Principais
SAB5600024
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys12) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM202, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
H4K12ac, Histone H4 (acetyl K12)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.747,00
R$ 2.747,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.747,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.747,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM202, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
vertebrates, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.5- 1  μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys12)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Especificidade
This antibody reacts to Histone H4 acetylated at Lysine 12 (K12ac). No cross reactivity with other acetylated Lysines in Histone H4.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to Acetyl-Histone H4 (Lys12)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)