Documentos Principais
SAB5500153
Sigma-Aldrich
Anti-NRAS Antibody
rabbit monoclonal, SP174
Sinônimo(s):
Anti-ALPS4, Anti-CMNS, Anti-KRAS, Anti-N-ras, Anti-NCMS, Anti-NRAS1, Anti-NS6
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.260,00
R$ 2.260,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.260,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Nome do produto
Anti-N-RAS antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP174, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP174, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
técnica(s)
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRAS(4893)
Descrição geral
GTPase N-Ras or N-Ras is a guanine-nucleotide binding protein. Receptor tyrosine kinases and G-protein-coupled receptors activate Ras, which then stimulates the MAPK signal pathway. Point mutations (Q61R) in Ras prevent the GAP-mediated inhibition of the MAPK pathway in certain cancers such as lung carcinoma and melanoma. Abnormal MAPK signaling may lead to uncontrolled cell proliferation, resistance to both apoptosis and cancer therapy.
Imunogênio
Synthetic peptide of human N-Ras protein containing N-Ras (Q61R) point mutation.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)