Documentos Principais
SAB5500120
Sigma-Aldrich
Anti-IKAROS antibody, Rabbit monoclonal
clone SP108, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.431,00
R$ 1.431,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.431,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.431,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP108, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF1(10320)
Descrição geral
DNA-binding protein IKAROS functions in the specification and the maturation of the T lymphocyte. It also interacts with a critical control element in the terminal deoxynucleotidyl transferase promoter as well as with the promoters for other genes expressed during early stages of B-cell and T-cell development.
Imunogênio
Synthetic peptide near the N-terminus of human IKAROS.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)