Documentos Principais
SAB5500054
Sigma-Aldrich
Anti-CD23 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP23, tissue culture supernatant
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.508,00
R$ 1.508,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.508,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.508,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP23, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCER2(2208)
Categorias relacionadas
Descrição geral
CD23 is a 45kDa glycoprotein, which is present on a subpopulation of freshly isolated peripheral blood and tonsil B cells and strongly expressed on EBV-transformed B lymphoblasts. The CD23 molecule is identical to the low affinity IgE receptor found on B cells. Expression of CD23 has been detected in neoplastic cells from cases of B cell chronic lymphocyctic leukemia and some cases of centroblastic/centrocytic lymphoma.
Imunogênio
Recombinant protein encoding aa 48-248 of human CD23.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody supplied as tissue culture supernatant in TBS/1% BSA buffer pH 7.5 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)