Documentos Principais
SAB5300513
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BECN1 antibody produced in mouse
clone 2A4, ascites fluid
Sinônimo(s):
ATG6, BECN1, VPS30, beclin1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.669,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A4, monoclonal
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BECN1(8678)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human BECN1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against BECN1
Aplicação
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tahereh Kashkoulinejad-Kouhi et al.
Oncology reports, 45(2), 665-679 (2021-01-09)
Cisplatin treatment confers the relative resistance to MCF-7 cells as compared to other breast cancer cell lines. One principal reason is that chemotherapeutic agents induce autophagy in these cells to inhibit apoptosis. Binding immunoglobulin protein (BiP), a master regulator of unfolded
Jia Wang et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4210-4218 (2015-06-18)
The aim of the present study was to determine whether liraglutide (LRG), a long acting glucagon-like peptide 1 analogue, exerted a protective effect on free fatty acid (FFA)‑treated pancreatic β‑cells via activating autophagy. INS‑1 insulinoma pancreatic islet cell lines were