Documentos Principais
SAB5300499
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKN2A antibody produced in mouse
clone 5A8A4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Human P16
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.669,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A8A4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDKN2A(1029)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of P16 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against Human P16
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Branca I Pereira et al.
Nature communications, 10(1), 2387-2387 (2019-06-05)
Senescent cells accumulate in human tissues during ageing and contribute to age-related pathologies. The mechanisms responsible for their accumulation are unclear. Here we show that senescent dermal fibroblasts express the non-classical MHC molecule HLA-E, which interacts with the inhibitory receptor