Documentos Principais
SAB5300460
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-G6PD antibody produced in mouse
clone 2H7, ascites fluid
Sinônimo(s):
G6PD1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.002,00
R$ 2.002,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.002,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.002,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
peso molecular
59 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... G6PD(2539)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human G6PD expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against G6PD
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Naoki Mine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(9), 2215-2225 (2014-07-24)
CBP501 is an anticancer drug candidate that was investigated in two randomized phase II clinical trials for patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma (MPM). CBP501 has been shown to have two mechanisms of action