Documentos Principais
SAB5300417
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTHFR antibody produced in mouse
clone 5D3, ascites fluid
Sinônimo(s):
MTHFR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D3, monoclonal
peso molecular
75 kDa
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTHFR(4524)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human MTHFR expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against MTHFR
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuxiang Zheng et al.
Scientific reports, 9(1), 4190-4190 (2019-03-14)
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) catalyzes the irreversible conversion of 5,10-methylene-tetrahydrofolate (THF) to 5-methyl-THF, thereby committing one-carbon units to the methionine cycle. While MTHFR has long been known to be allosterically inhibited by S-adenosylmethionine (SAM), only relatively recently has N-terminal multisite phosphorylation