Key Documents
SAB5300229
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NTRK3 antibody produced in mouse
clone 7H6, ascites fluid
Sinônimo(s):
TRKC, gp145(trkC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H6, monoclonal
peso molecular
94 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NTRK3(4916)
Imunogênio
Purified recombinant extracellular fragment of human NTRK3 (aa32-429) fused with hIgGFc tag expressed in HEK293 cells.
Mouse monoclonal antibody raised against NTRK3
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.