Documentos Principais
SAB5300209
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ROR1 antibody produced in mouse
clone 2H6, ascites fluid
Sinônimo(s):
ROR1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.002,00
R$ 2.002,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.002,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.002,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H6, monoclonal
peso molecular
101 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROR1(4919)
Imunogênio
Recombinant extracellular fragment of human ROR1 (aa30-406) fused with hIgGFc tag, expressed in HEK293 cells
Mouse monoclonal antibody raised against ROR1
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)