Documentos Principais
SAB5300110
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EEF2 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
Sinônimo(s):
EEF-2, EEF2, EF2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.669,00
R$ 2.669,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.669,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B6, monoclonal
peso molecular
95 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEF2(1938)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human EEF2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against EEF2
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mingjin Zou et al.
Oncology letters, 15(3), 2889-2898 (2018-02-13)
The incidence of breast cancer has been increasing in China and the age of breast cancer onset is earlier compared with Western countries. Compounds commonly used in Traditional Chinese Medicine (TCM) are an important source of anticancer drugs. Ginseng is