Documentos Principais
SAB5300071
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KARS antibody produced in mouse
clone 8G12C1, ascites fluid
Sinônimo(s):
KARS2, KIAA0070, KRS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (d)
IHC
WB
clone:
8G12C1, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
1
técnica(s):
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G12C1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KARS(3735)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of KARS(aa90-174) expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against KARS
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ryan L Slack et al.
Structure (London, England : 1993), 27(10), 1581-1593 (2019-09-01)
HIV-1 reverse transcriptase (RT) is translated as part of the Gag-Pol polyprotein that is proteolytically processed by HIV-1 protease (PR) to finally become a mature heterodimer, composed of a p66 and a p66-derived 51-kDa subunit, p51. Our previous work suggested