Documentos Principais
SAB5300052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MCL1 antibody produced in mouse
clone 8C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EAT, MCL1L, MCL1S
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.002,00
R$ 2.002,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.002,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.002,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCL-1(4170)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human MCL-1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against MCL-1
forma física
Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)