Documentos Principais
SAB5202515
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3F7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
fonte biológica
mouse
conjugado
Atto 680 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
Synthetic 7-Ketocholesterol conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)