Documentos
SAB5202440
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 594 antibody produced in mouse
clone 5E8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
Atto 594 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
hexanoylation (Lys)
Imunogênio
Synthetic Hexanoyl modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2