Documentos Principais
SAB5201827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha-Atto 595 antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
fonte biológica
mouse
conjugado
(Atto 595 Conjugate)
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14E10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
85kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)