Documentos Principais
SAB5201403
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitofusin - Biotin antibody produced in mouse
clone S153-5, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CMT2A, Anti-CPRP 1,, Anti-KIAA0214, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-hyperplasia suppressor gene
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.696,00
R$ 2.696,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.696,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.696,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S153-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 90 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mfn2(170731)
Imunogênio
Fusion protein amino acids 370-600 (cytoplasmic N-terminus) of mouse Mitofusin-2. Rat: 97% identity (226/231 amino acids identical). Human: 92% identity (214/231 amino acids identical) ~55% identity with Mitofusin-1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)