Documentos Principais
SAB5200070
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCND2 antibody produced in mouse
clone S57-1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Kcnd2, Anti-Kv4.2, Anti-Kv4.2 K+ channel, S57-1, Anti-RK5, Anti-Shal1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S57-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 75-80 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Detects ~75-80 kDa
Imunogênio
Synthetic peptide amino acids 209-225 (extracellular S1-S2 loop) of rat Kv4.2 (CGSSPGHIKELPSGERY
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Peng Zhong et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 70(4), 245-254 (2017-07-01)
Obesity/hyperlipidemia is closely related to both atrial and ventricular arrhythmias. CaMKII, a multifunctional serine/threonine kinase, has been involved in cardiac arrhythmias of different etiologies. However, its role in obesity/hyperlipidemia-related cardiac arrhythmia is unexplored. The aim of this was to determine