SAB5200061
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
Selecione um tamanho
R$ 2.197,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.197,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S19-36, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 60 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)