Documentos Principais
SAB5200044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNB2 antibody produced in mouse
clone S8B-1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CAVBETA2 , S8b-1, Anti-Cacnlb2, Anti-cacnb2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S8B-1, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 78 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Detects ~78 kDa. No cross reactivity against Cavβ1, Cavβ3, Cavβ4
Imunogênio
Synthetic peptide amino acids 189-205 of rat CavBeta2, accession numer NP_446303
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1