Documentos Principais
SAB5100010
Sigma-Aldrich
Imprint®ChIP-Validated Anti-Acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) (H3K27ac) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~17 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoblotting: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Qualidade
ChIP Validation:
View ChIP Validation Data for lot number: 053M4757
forma física
Supplied as a solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide as a preservative.
Informações legais
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)