Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~12 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.07 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
forma física
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
Informações legais
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)