SAB4702130
Monoclonal Anti-CD22, purified produced in mouse
Sinônimo(s):
SIGLEC-2, SIGLEC2
About This Item
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S-HCL-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD22(933)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo