Documentos Principais
SAB4702104
Monoclonal Anti-CD271, purified produced in mouse
new
Sinônimo(s):
NGFR, TNFRSF16, p75NGFR, p75NTR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NGFR5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, ( Non-human primates), ( Rabbit), ( Cat)
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGFR(4804)
Descrição geral
CD271 / NGFR, also known as p75NGFR or p75NTR, is a 75 kDa low affinity receptor for the NGF (nerve growth factor), BDNF (brain-derived growth factor), and other neurotrophins, such as NT3 and NT4/5. Unlike other members of the tumor necrosis factor receptor superfamily of transmembrane proteins, CD271 has unique intracellular domain structure (lacks catalytic activity) and downstream signaling partners. Triggered by its ligands CD271 affects growth, differentiation, migration and death of the nervous system cells.
Especificidade
The mouse monoclonal antibody NGFR5 (originally C34C) recognizes an epitope within ammino acids 1 - 160 of CD271/NGFR, a 75 kDa transmembrane glycoprotein of the TNFR superfamily.
Imunogênio
Purified CD271 protein isolated from human melanoma cell line A875
forma física
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Nota de preparo
Purified by protein-A affinity chromatography.
Armazenamento e estabilidade
Store at 2-8°C. Do not freeze.
Outras notas
The antibody solution should be gently mixed before use.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)