Documentos Principais
SAB4701136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD243-APC antibody produced in mouse
clone UIC2
Sinônimo(s):
ABC20, CLCS, MDR1, P-Glycoprotein, PGY1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UIC2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NM_000927
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody UIC2 recognizes an extracellular epitope on CD243 (MDR-1), an approximately 170 kDa ABC transporter expressed on hematopoietic stem cells, B, T, and NK cells, or on many multidrug resistant cancer cells. This antibody preferentially recognizes CD243 in the process of transporting substrate.
Imunogênio
NIH 3T3 cells transfected with human CD243 (MDR-1) cDNA
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)