Documentos Principais
SAB4701109
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STRO1-APC antibody produced in mouse
clone STRO-1
Sinônimo(s):
STRO1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.482,00
R$ 3.482,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.482,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.482,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
STRO-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 3 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody STRO-1 recognizes the cell surface antigen STRO-1 expressed by bone marrow mesenchymal stromal cells and nucleated erythroid precursors, but not by committed hematopoietic progenitors.
Imunogênio
Human CD34 positive bone marrow cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)