Documentos Principais
SAB4701104
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD209-APC antibody produced in mouse
clone UW60.1
Sinônimo(s):
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1
Selecione um tamanho
100 TESTS
R$ 2.612,00
R$ 2.612,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TESTS
R$ 2.612,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.612,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UW60.1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
Isotipo
IgG2a
nº de adesão
NM_021155
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD209(30835)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody UW60.1 recognizes human CD209 (DC-SIGN), a 44 kDa transmembrane receptor expressed on the surface of dendritic cells and macrophages.
Imunogênio
CD209-His-tagged fusion protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)