Documentos Principais
SAB4701057
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Helios antibody produced in hamster
clone 22F6
Sinônimo(s):
ANF1A2, IKZF2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
hamster
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22F6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
BC028936.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF2(22807)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The armenian hamster monoclonal antibody 22F6 recognizes Helios, a transcription factor expressed in some hematopoietic stem cells, and at high levels in thymic-derived regulatory T cells.
Imunogênio
Peptide coresponding to the amino acids 51-107 of Helios
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)