Documentos
SAB4701052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD2 antibody produced in mouse
clone TS1/8
Sinônimo(s):
LFA-2, SRBC, T11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TS1/8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
P06729
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD2(914)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody TS1/8 recognizes CD2, a 50 kDa glycoprotein present on the human peripheral blood T lymphocytes and NK cells; also expressed by all thymocytes.
Imunogênio
Cytotoxic T lymphocytes
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.