Documentos Principais
SAB4701044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-gammaTubulin GCP2 antibody produced in mouse
clone GCP2-01
Sinônimo(s):
GCP-2, GTC2, GTCC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GCP2-01, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
Q9BSJ2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBGCP2(10844)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody GCP2-01 recognizes gamma-tubulin complex component 2 (GCP2), a 95-103 kDa protein. It recognizes also phosphorylated GCP2.
Imunogênio
GST-fusion protein containing amino acids 2-194 of mouse GCP2
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.