Documentos
SAB4701008
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alpha, betaTubulin dimer antibody produced in mouse
clone TU-10
Sinônimo(s):
TUBA, TUBB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB2A(7280)
Descrição geral
The antibody TU-10 recognizes alpha, beta-tubulin heterodimer, a basic intracellular structural unit of microtubules. Alpha- and beta-tubulins form approximately 100 kDa tubulin heterodimer, a globular protein that polymerizes to form microtubules.
Imunogênio
Microtubule proteins from porcine brain
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.