Documentos Principais
SAB4701007
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alpha, betaTubulin dimer antibody produced in mouse
clone TU-08
Sinônimo(s):
TUBA, TUBB
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU-08, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB2A(7280)
Descrição geral
The antibody TU-08 recognizes alpha, beta-tubulin heterodimer (porcine brain), a basic intracellular structural unit of microtubules. Alpha- and beta- tubulins form approximately 100 kDa tubulin heterodimer, a globular protein that polymerizes to form microtubules.
Imunogênio
Microtubule proteins from porcine brain.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)