Documentos Principais
SAB4700967
Sigma-Aldrich
Anti-FTL0187 (F. tularensis ssp holarctica) antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
FTL_0187, cyclohexadienyl dehydratase
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Francisella tularensis
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NC_007880.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The rabbit polyclonal antibody to FTL0187 reacts with Francisella tularensis subsp. holarctica cyclohexadienyl dehydratase (FTL0187, also known as FTL_0187). The antibody does not react with Francisella tularensis subsp. tularensis homolog.
Imunogênio
Recombinant FLT0187 (cyclohexadienyl dehydratase) protein produced in E. coli
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)