Documentos Principais
SAB4700963
Sigma-Aldrich
Anti-Tb10.3 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
EsxR, Rv3019c
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.459,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Mycobacterium tuberculosis
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NP_217535.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Mycobacterium tuberculosis ... esxR(888926)
Descrição geral
The rabbit polyclonal antibody to Tb10.3 reacts with Mycobacterium tuberculosis protein Tb10.3 (EsxR).
Imunogênio
Recombinant Tb10.3 protein (produced in E. coli)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)