Documentos Principais
SAB4700941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62PBiotin antibody produced in mouse
clone AK4
Sinônimo(s):
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AK4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
BC068533
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELP(6403)
Descrição geral
The antibody AK4 recognizes CD62P (P-selectin), a 140 kD single chain type I transmembrane glycoprotein present in secretory alpha-granules in platelets, in Weibel-Palade bodies in endothelial cells and in megakaryocytes; it is relocated to the plasma membrane upon activation.
Imunogênio
Human platelets
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)