Documentos
SAB4700938
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117/cKit antibody produced in mouse
clone 104D2
Sinônimo(s):
PBT, SCFR, c-Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
104D2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, bovine, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de adesão
P05532
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 104D2 detects extracellular part of CD117 / c-Kit protooncogen.
Imunogênio
MOLM-1 megakaryocytic cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.