Key Documents
SAB4700925
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD129 alpha antibody produced in mouse
clone AH9R7
Sinônimo(s):
IL9R, interleukin 9 receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AH9R7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
Q01113
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL9R(3581)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody AH9R7 recognizes CD129 / IL-9R alpha, a 57 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed at low levels by lymphocytes, blood cell progenitors, eosinophils, mast cells, epithelial cells, muscle cells and neurons.
Imunogênio
Human CD129-transfected cell line
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.