Documentos
SAB4700919
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD111 antibody produced in mouse
clone R1.302
Sinônimo(s):
ED4, HIgR, HV1S, HVEC, NECTIN1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R1.302, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_203286.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NECTIN1(5818)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody R1.302 recognizes CD111 (also known as Nectin 1), a 75 kDa type I transmembrane glycoprotein broadly expressed on endothelial cells, epithelial cells, neuronal cells, megakaryocytes, and CD34-positive stem cells.
Imunogênio
NIH/3T3 cells transfected with human CD111
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.