Documentos Principais
SAB4700893
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42a antibody produced in mouse
clone GR-P
Sinônimo(s):
GP9, GPIX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GR-P, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, dog
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_000174
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GP9(2815)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody GR-P (also known as GRP-P) recognizes CD42a (glycoprotein 9), a 22 kDa transmembrane protein constitutively expressed on megakaryocytes and platelets.
Imunogênio
Human acute lymphoblastic leukemia cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.