Key Documents
SAB4700891
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD161 antibody produced in mouse
clone HP-3G10
Sinônimo(s):
CLEC5B, KLRB1, NKRP1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HP-3G10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_002258
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLRB1(3820)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody HP-3G10 recognizes CD161, a type II transmembrane C-type lectin receptor, expressed on the plasma membrane of NK cells, dendritic cells, activated monocytes and a subset of T cells as a disulphide-linked homodimer.
Imunogênio
human NK cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.