Documentos
SAB4700830
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD261 antibody produced in mouse
clone DR-4-02
Sinônimo(s):
APO2, DR4, TNFRSF10A TRAILR1, TRAIL receptor 1, TRAIL-R1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DR-4-02, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NP_003835
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody DR-4-02 recognizes TRAIL-R1 (DR4), a human death receptor 4 (468 amino acids) expressed in most human tissues (spleen, peripheral blood leucocytes, thymus) and in a variety of tumour-derived cell lines.
Imunogênio
Fusion protein containing the extracellular part of TRAIL-R1 and the constant part of the heavy chain of the human IgG1.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.