Documentos Principais
SAB4700795
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD102 antibody produced in mouse
clone CBR-IC2/2
Sinônimo(s):
ICAM2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CBR-IC2/2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
BC003097
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ICAM2(3384)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody CBR-IC2/2 recognizes CD102 (ICAM-2), an approximately 55 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed mainly on vascular endothelial cells and folicular dendritic cells, in lower amount on lymphocytes, monocytes and platelets.
Imunogênio
Human CD102 cDNA transfected COS cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.