Key Documents
SAB4700783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD167a antibody produced in mouse
clone 51D6
Sinônimo(s):
EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, RTK6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
51D6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
Q08345
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDR1(780)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 51D6 recognizes CD167a, an approximately 97-101 kDa receptor tyrosine kinase expressed mainly on epithelial cells, but also on B cells and dendritic cells.
Imunogênio
CD167a-transfected NIH-3T3 cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.