Documentos Principais
SAB4700775
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 antibody produced in mouse
clone A53-B/A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CK19, Anti-K19, Anti-K1CS
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1599
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.422,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1599
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A53-B/A2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT19(3880)
Descrição geral
The antibody A53-B/A2 reacts with Rod domain of cytokeratin 19 (40 kDa) in human tissue. Cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes; it is often co-expressed with cytokeratin 7.
Imunogênio
MCF-7 human breast adenocarcinoma cell line
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Charles E Rogler et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 65(1), 33-46 (2016-11-24)
Recent investigations have reported many markers associated with human liver stem/progenitor cells, "oval cells," and identified "niches" in diseased livers where stem cells occur. However, there has remained a need to identify entire lineages of stem cells as they differentiate